Film cleaner, Swift™
Fournisseur: G-Biosciences
Swift™
786-678EA 340 EUR InStock
786-678
Film cleaner, Swift™
Matériel pour le traitement des films
Swift™ Film Cleaner allows researchers to clean film that has been overexposed or has a high background or speckling without having to repeat experiments. Suitable for all exposed film developed for gel shift assays, Western, Southern and Northern blots.
  • Save time by eliminating need to repeating experiment
  • Provides even signal removal to preserve results
  • Rapidly stopped once optimal signal achieved
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité