Retort rods, unthreaded
Fournisseur: HARVARD APPARATUS
53-2570-R 53-2512-RM 53-2530-R 53-2540-R 53-2550-R 53-2560-R 53-2580-R
241-2117EA 0 EUR InStock
241-2117 241-2111 241-2113 241-2114 241-2115 241-2116 241-2118
Retort rods, unthreaded
Tiges de statif
Stainless steel.
  • Brilliantly polished stainless steel with good surface hardness that will not score from clamp binding screws
  • Hollow, lightweight rods (Ø 13 mm) with continuously welded walls (1,6 mm thick)
  • Good chemical resistance
  • Red caps
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité