Genomic DNA isolation from fungi, OmniPrep™ for fungi kit
Fournisseur: G-Biosciences
OmniPrep™
786-399EA 558 EUR InStock
786-399
Genomic DNA isolation from fungi, OmniPrep™ for fungi kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
OmniPrep™ for Fungi Kit isolates high quality genomic DNA from fungal samples.If used according to the protocols this kit purifies DNA from 1 to 2 g fungal tissues.
  • High Yield, ~100 kb genomic DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ between 1, 8 and 2,0
  • Simple two tube method, 20 to 40 minutes
  • Molecular Grinding Resin™ for efficient fungal disruption
  • No toxic chemicals, no phenol, no hazardous waste
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité