Genomic DNA isolation From mouse tail, OmniPrep™
Fournisseur: G-Biosciences
OmniPrep™
786-401EA 602 EUR InStock
786-401
Genomic DNA isolation From mouse tail, OmniPrep™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
OmniPrep™ for Mouse Tail Kit isolates high quality genomic DNA from mouse tail samples. If used according to the protocols this kit purifies DNA from 100 to 200 cm mouse tail.
  • High Yield, ~100 kb genomic DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ between 1,8 and 2,0
  • Simple two tube method, 20 to 40 minutes
  • Supplied with extra LongLife™ Proteinase K for efficient DNA release
  • No toxic chemicals, no phenol, no hazardous waste
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité