Genomic DNA isolation and purification kits, GET™ DNA Template
Fournisseur: G Bioscienes
786-353 786-354
786-353EA 415 EUR InStock
786-353 786-354
Genomic DNA isolation and purification kits, GET™ DNA Template
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
GET™ DNA Template is a spin column format kit suitable for the preparation of DNA templates from blood, cells, fungal and animal tissue samples. The isolated genomic DNA is suitable for PCR and other downstream applications.
  • Spin column format
  • Purifies mammalian genomic DNA free from impurities
  • Yield is ~1 to 40 µg DNA per preparation
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité