Grindomètres
Fournisseur: Industrial Physics
VF2111 VF2110 VF2108 VF2113 VF2112 VF2120 VF2121 VF2122 VF2123 VF2118 VF2124
SIMEVF2111EA 470 EUR InStock
SIMEVF2111 SIMEVF2110 SIMEVF2108 SIMEVF2113 SIMEVF2112 SIMEVF2120 SIMEVF2121 SIMEVF2122 SIMEVF2123 SIMEVF2118 SIMEVF2124
Grindomètres
Broyeurs
Ces grindomètres ou jauges de finesse sont des instruments de précision permettant de déterminer la granulométrie et la finesse de nombreux matériaux, tels que les peintures, les laques, les pigments, les poires à pipeter, le chocolat etc. Les grindomètres TQC sont équipées de doubles rainures avec des pentes graduées dans trois paramètres : µm (microns), NS (Hegman) et PCU (Nord).
  • La jauge et la raclette biseautée sont fabriquées en acier inoxydable durci et leur précision est de 2 µm
L×P×H : 175×60×12 mm
Certifications: Conformes à la norme DIN EN ISO NF21524.
Information de livraison: livrés avec certificat de test.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité