GET™ Plasmid DNA kits
Fournisseur: G Bioscienes
786-361 786-362 786-648
786-361EA 224 EUR InStock
786-361 786-362 786-648
GET™ Plasmid DNA kits
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
GET™ Plasmid DNA Miniprep Kit isolates high quality plasmid DNA from 1 to 5 ml E. coli cultures. The kit utilises an enhanced DNA binding column to produce high yields of plasmid.
  • Isolate up to 20 μg ready-to-use plasmid DNA
  • Spin or vacuum manifold compatible
  • No phenol, chloroform or alcohol precipitation
GET™ Plasmid DNA 96-Well Kit is designed for the high throughput preparation of plasmid DNA from 96 × 1 to 5 ml E. coli cultures. The kit utilises a 96-well format, enhanced DNA binding plate to produce high yields of plasmid.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité