Bottles, wide neck, with screw cap
Fournisseur: LAMAPLAST
35 37 36
LAMA35EA 6.4 EUR InStock
LAMA35 LAMA37 LAMA36
Bottles, wide neck, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Equipped with inner-cap
  • Emptying guaranteed by the inclination of the shoulders
  • For food use
Suitable for the storage of dense liquids, granulates and powders. The wide mouth allows an easy filling.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité