GET™ CLEAN DNA Kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-356 786-357
786-356EA 191 EUR InStock
786-356 786-357
GET™ CLEAN DNA Kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
GET™ CLEAN DNA uses high binding affinity GET™ spin columns to remove salts, enzymes, unincorporated nucleotides, radiolabels, and primer-dimers from any DNA preparation of 100 bp to 20 kb. GET™ spin columns has an enhanced binding affinity for DNA, thus eliminating loss or damage of DNA.
  • Spin column format
  • Enhanced DNA binding affinity
  • Protocol takes 5 to 10 minutes
  • No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitations
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité