L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
GET™ Agarose DNA Kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-358 786-359
786-358EA 224 EUR InStock
786-358 786-359
GET™ Agarose DNA Kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
GET™ AGAROSE DNA method involves release of DNA fragments from gel pieces followed by capture of nucleic acids on the GET™ spin columns, washing, and elution of the clean nucleic acid fragments in a suitable buffer.
  • Extract DNA fragments from agarose gels
  • Rapid DNA isolation
  • DNA ready for downstream applications, including ligations
  • Suitable for 100 to 20000 bp fragments
  • Compatible with TAE and TBE buffer gels
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité