Jerricans, narrow neck, HDPE
Fournisseur: LAMAPLAST
3952 3951 3950 3949 3948
LAMA3952EA 31.1 EUR InStock
LAMA3952 LAMA3951 LAMA3950 LAMA3949 LAMA3948
Jerricans, narrow neck, HDPE
Flacons Jerricans
HDPE, translucent
  • Supplied with pouring spout (except for 5 L jerrican)
  • Spout is long enough for accurate pouring of liquids
  • With tethered sealing cap that cannot be lost
Universal canister for industry, trade and laboratories. Ideal for packaging, storage and transportation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité