Drum, stackable
Fournisseur: Lamaplast
LAMA5670EA 92.9 EUR InStock
LAMA5670 LAMA5602
Drum, stackable
Barils, tonneaux, fûts
UN approved drum, HDPE, blue with screw cap.
  • Rectangular cross-section drum is ideal for palletising on pallets 1000×1200
  • Stackable
  • Self-sealing cap with total PE foam gasket
  • Food contact material approved according EU10/2011
Ideal for use with foods.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité