GET™ Total RNA kit
Fournisseur: G-Biosciences
GET™
786-132EA 665 EUR InStock
786-132
GET™ Total RNA kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
The GET™ Total RNA Kit isolates total RNA from contaminating DNA, proteins, and nucleases using our GET™ RNA spin columns. After homogenisation, RNA is bound to the GET™ RNA spin columns and washed. The eluted RNA is ready for any procedure including Northern/slot/dot blots, reverse transcription or RNase protective assays.
  • Rapidly inhibit destructive RNases
  • Strong chaotropic buffer for rapid RNA release
  • High affinity RNA binding spin columns
  • Optional DNase treatment
  • Compatible with numerous species and tissues
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité