RNase-DETECT™
Fournisseur: G Bioscienes
786-115 786-116
786-115EA 502 EUR InStock
786-115 786-116
RNase-DETECT™
Tests Tests à l'acide nucléique
RNase-DETECT™ is a sensitive method to detect RNase contamination.
  • Contains aliquots of calibrated RNase substrate for detection of femtogram levels of RNase contamination
  • Serial Dilution Ladder (SDL) detection technique supplied for rapid, clear detection of contamination
  • Compatible with a wide variety of reagent solutions, including SDS, Tris, salts, agarose
  • Suitable to assay solutions that can not be treated with DEPC
Information de livraison: Supplied with RNase substrate vials, reaction-loading dyes, and protocol for quick analysis of the results.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité