Biotin reagents, OneQuant™ HOOK™
Fournisseur: G Bioscienes
786-083 786-084 786-085 786-698 786-699 786-700
786-083EA 448 EUR InStock
786-083 786-084 786-085 786-698 786-699 786-700
Biotin reagents, OneQuant™ HOOK™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The OneQuant™ format prevents loss of reagent due to repeated weighing as each vial contains only 1 - 2 mg HOOK™ Biotin Reagent.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13e8dfed1bf64442a7dceafe29e33a8d5d0865b1&vid=13e8dfed1bf64442a7dceafe29e33a8d5d0865b1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df83296ec1e7f955f878dcb6206fda945643b803&vid=df83296ec1e7f955f878dcb6206fda945643b803&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d540f70135ec6fb5ea5eaf26687f26494e02f880&vid=d540f70135ec6fb5ea5eaf26687f26494e02f880&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9969b7e13a3833de7b2cac3797f32c573f6e0508&vid=9969b7e13a3833de7b2cac3797f32c573f6e0508&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d6aef171e1842d10a195e754a9342cf1cde383a&vid=8d6aef171e1842d10a195e754a9342cf1cde383a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59e20fd06123275c55f6d813d152a88f565191b7&vid=59e20fd06123275c55f6d813d152a88f565191b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité