Gants
Fournisseur: Agilent
8650-0029 8650-0030
HEWL8650-0029EA 26 EUR InStock
HEWL8650-0029 HEWL8650-0030
Gants
Gants
Gants en nylon non pelucheux pour nettoyer et entretenir des pièces avec des sources ioniques MSD.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité