Dishes, evaporating
Fournisseur: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
1115 1116 1117 1118 1119
216-1280EA 34.9 EUR InStock
216-1280 216-1281 216-1282 216-1283 216-1284
Dishes, evaporating
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Quartz glass, with spout.
  • High thermal shock resistance with low thermal expansion
  • High transmission from the UV to the IR spectrum range
  • High chemical resistance and purity
  • High electrical insulation properties
  • High radiation resistance
  • High temperature resistance and softening temperature
Certifications: DIN 12336
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité