L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dye labeling kit (FITC), HOOK™
Fournisseur: G Bioscienes
786-080 786-141
786-080EA 152 EUR InStock
786-080 786-141
Dye labeling kit (FITC), HOOK™
Koppelings- en labelingssystemen voor eiwitten
FITC (fluorescein isothiocyanate) is a commonly used fluorescent label for proteins, as it contains the groups required for conjugating to amino, sulfhydryl, imidazoyl, tyrosyl or carbonyl groups of proteins. FITC has a molecular weight of 389, and excitation and emission wavelengths of 494 nm and 520 nm, respectively, therefore emitting green visible light.
  • Dye preweighed and supplied in single use OneQuant™ vials
  • Suitable for most proteins
  • Utilises SpinOUT™ desalting columns to isolate labelled protein
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff62ad96d23cedb8162501ececb5243858b4de00&vid=87b9adbe26fa633b968f299105b9c7894273b831&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité