TRITON™ X-100
Fournisseur: G Bioscienes
786-514EA 185 EUR InStock
786-514
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Triton® X-100 is for solubilising membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité