Triton® X-114
Fournisseur: G Bioscienes
786-515 786-516
786-515EA 166 EUR InStock
786-515 786-516
Triton® X-114
Triton® X-114
Triton® X-114 is a non ionic detergent with a low cloud point (23 °C) making it suitable for protein solubilisation with phase-partitioning of hydrophilic proteins from amphiphilic proteins.
Numéro MDL: MFCD00128254
Numéro CAS: 9036-19-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b5a918f8e54e5f28bf388009a2246e8ea1c0457&vid=b77cb06d36ba875c922850efbff0789827b2589d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité