L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Brain tissue region blots, single species
Fournisseur: G Bioscienes
TB40 TB41 TB57 TB59
TB40EA 2750 EUR InStock
TB40 TB41 TB57 TB59
Brain tissue region blots, single species
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
G-Biosciences offers ready-to-screen, normal tissue, brain tissue region blots. The brain tissue specific regions are prepared by carefully dissecting out anatomically and functionally distinct regions of adult mouse, rat, human, and primate brains.
Premade blots are prepared with the appropriate GenLysate™ and 50 μg protein is loaded onto a 4 to 20% denaturing polyacrylamide gel, along with a prestained molecular weight marker. After the proteins are resolved, they are transferred to a PVDF membrane, using Western transfer buffer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité