Kidney tissue region blot, single species
Fournisseur: G-Biosciences
TB43EA 1170 EUR InStock
TB43 TB42
Kidney tissue region blot, single species
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
These are ready to screen, normal tissue, kidney tissue region blots from mouse and rat. The kidney tissue specific regions are prepared by carefully dissecting out anatomically and functionally distinct regions of adult mouse and rat kidney.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité