Surchaussures pour salle propre, Kimtech™ A8
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
39370 39372 39371
113-8198EA 158 EUR InStock
113-8198 113-8200 113-8199
Surchaussures pour salle propre, Kimtech™ A8
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures avec film laminé sont conçues en environnements de fabrication propre. Elles offrent une protection contre les projections humides ou sèches, et contre les particules.
  • Seamless sole and elasticated toe and heel
  • Durable and waterproof
  • Low lint for contamination control
  • Latex- and silicone-free
  • Up to 4× more grip than leading alternative anti-slip covers
  • Three different sizes available to ensure comfortable and secure fit
  • Thread colour (blue, white or black) indicates size
Suitable for use in ISO 7 cleanrooms.
The superb traction provided by the shoe covers helps guard against injuries resulting from slips, skids and falls, which can be very common in working environments. They also provide wet and dry splash and particle protection, and can be recycled using Kimtech™ RightCycle programme.
Certifications: PPE Cat I (EU) 2016/425
Conditionnement: Double emballage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité