Heart tissue region blots, single species
Fournisseur: G-Biosciences
TB58EA 1860 EUR InStock
TB58 TB46
Heart tissue region blots, single species
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
These are ready to screen, normal tissue, heart tissue region blots from human and pig. The heart tissue specific regions are prepared by carefully dissecting out anatomically and functionally distinct regions of adult pig and adult human hearts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité