Pouring rings for laboratory bottles, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
1089911 1089914 1089917
SCOT1089911EA 8.2 EUR InStock
SCOT1089911 SCOT1089914 SCOT1089917
Pouring rings for laboratory bottles, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, coloured.
  • Size GL 45
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For reagent and media bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité