1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt , ND SB 201
Fournisseur: G Bioscienes
DG080 DG081
DG080EA 257 EUR InStock
DG080 DG081
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt , ND SB 201
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
NDSB 201 is a zwitterionic compound. Unlike zwitterionic detergents, the hydrophobic group in NDSB 201 is too short to form micelles, even at 1 M concentrations. NDSB 201 can be used for the purification of proteins and solubilisation of protein samples for 2D gel electrophoresis.
Formule: C₈H₁₁NO₃S
Numéro MDL: MFCD00064468
Numéro CAS: 15471-17-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f1a5aff6b8b7016de531a1fbf03fd947d4dedd6&vid=7f1a5aff6b8b7016de531a1fbf03fd947d4dedd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité