VWR®, Couvre-barbe, PP
Fournisseur: VWR
VWR®
113-7920EA 70.9 EUR InStock
113-7920
VWR®, Couvre-barbe, PP
Vêtements à usage unique
Couvre-barbe de base en PP non tissé. Pour les applications non critiques.
  • Élastiqué autour du cou
  • Respirant, en matériau souple
  • Sans latex
Taille: 46 cm
Poids: 11 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité