Apoptotic DNA ladder kit
Fournisseur: G-Biosciences
786-209EA 637 EUR InStock
786-209
Apoptotic DNA ladder kit
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
The Apoptotic DNA Ladder Kit contains the reagents necessary for the preparation of cellular fractions for the production of apoptosis nucleosomal DNA ladders. The kit does not require toxic phenol and DNA ladder is prepared either with or without genomic DNA.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité