L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammoniaque 27,0 - 30,0% NF, multi-compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
9736-05EA 138.42 EUR InStock
9736-05 9736-09
Ammoniaque 27,0 - 30,0% NF, multi-compendial, J.T.Baker®
Ammoniaque
pH adjusters are used to adjust the pH of formulations. This category includes acids that are notoriously difficult to source as truly cGMP-produced and amino acids that most companies do not fully test for EP, BP and JP. Avantor provides all that and more with our cGMP-produced acids and mutli-compendial amino acids.
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: –33 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.77 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 231-635-3
ONU: 2672
ADR: 8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets E.P. Chemical Specifications
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Nonvolatile Residue ≤0.05 %
NF - Readily Oxidizable Substances Passes Test
NF - Assay (NH₃)(NF) 27.0 - 31.0 %
EP/BP - Identification A (EP/BP) Passes Test
EP/BP - Identification B (EP/BP) Passes Test
EP/BP - Identification C (EP/BP) Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - Oxidizable Substances Passes Test
EP/BP - Pyridine and Related Substances ≤2 ppm
EP/BP - Residue on Evaporation (mg/L) ≤20
EP/BP - Carbonates (CO₃) ≤60 ppm
EP/BP - Chlorides (Cl) ≤1 ppm
EP/BP - Sulfates (SO₄) ≤5 ppm
EP/BP - Iron (Fe) ≤0.25 ppm
EP/BP - Assay (NH₃)(EP/BP) 25.0 - 30.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP (232), EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle, clear in a single shipper 2,5 L 9736-05
Drum, steel/PE outer 360 lb 9736-09
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité