CytoScan™-SRB cytotoxicity assay
Fournisseur: G-Biosciences
786-213EA 677 EUR InStock
786-213
CytoScan™-SRB cytotoxicity assay
Tests Tests cellulaires
CytoScan™-SRB Cytotoxicity Assay is based upon the quantitative staining of cellular proteins by sulforhodamine B (SRB). The assay is used for cell density determination, based on the measurement of cellular protein content.
  • Simple, accurate and reproducible assay
  • Measures total biomass by staining cellular proteins
  • Linear response
  • For the detection of cell toxicity, death, viability or proliferation
  • Ideal for high throughput screening
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité