Chlorure de choline 98.0-100.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Choline chlorure
1582-01EA 81.92 EUR InStock
1582-01
Chlorure de choline 98.0-100.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlorure de choline
Lot analysis on label.
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Point de fusion: 244…247 °C
Densité: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
Merck Index: 13,02226
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (anhydrous basis) 98.0 - 100.5 %
Residue after Ignition ≤0.10 %
Ammonium Compounds Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité