Hybridisation buffers, formamide-free, HYB-LINK™
Fournisseur: G Bioscienes
786-405 786-406
786-405EA 353 EUR InStock
786-405 786-406
Hybridisation buffers, formamide-free, HYB-LINK™
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
Hyb-LINK™ is a high performance formamide-free hybridisation buffer solution for Northern, Southern and Dot Blots, which increases sensitivity of random-primer DNA probes.
  • Reliable and accurate hybridisation
  • Increased sensitivity
  • Compatible with both RNA and DNA Probes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité