Sulphhydryl immobilisation kit for proteins and peptides
Fournisseur: G Bioscienes
786-805 786-804
786-805EA 1050 EUR InStock
786-805 786-804
Sulphhydryl immobilisation kit for proteins and peptides
Protéines purification Protein Purification Kits
This Sulphhydryl Immobilisation Kit is designed for the coupling of sulphhydryl containing peptides to a solid agarose support. The sulphhydryl coupling resin columns utilises iodoacetyl groups that specifically react with free sulphhydryls to form covalent, permanent thioether bonds.
  • Simple and efficient coupling
  • Reduced steric hindrance ensures greater binding
  • Generates five reusable, spin format affinity columns
  • Specific conjugation through free sulphhydryls
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité