Recombinant streptavidin
Fournisseur: G Bioscienes
786-584 786-585 786-586
786-584EA 413 EUR InStock
786-584 786-585 786-586
Recombinant streptavidin
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Recombinant streptavidin from Streptomyces avidinii, produced in E.coli.
Streptavidin is a tetrameric protein that has no carbohydrate and thereby reduces the amount of non specific binding. The solubility of streptavidin (isoelectric pH 5) in aqueous buffer is lower than avidin, but the binding of streptavidin to biotin is similar to that of avidin.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité