Surchaussures, en CPE
Fournisseur: VWR Collection
113-9344EA 0 EUR InStock
113-9344 113-9345
Surchaussures, en CPE
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures sont en PEC. Idéales pour une utilisation en environnements non critiques.
  • Le PEC est imperméable et résistant aux agents chimiques
  • Avec semelle anti-dérapante
  • Bande élastique sans latex
Poids: 10, 13 g/unité
Conditionnement: 500 unités par carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité