L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide fluorhydrique 47%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85029.290EA 1210 EUR InStock
85029.290 85029.270 85029.230
Acide fluorhydrique 47%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Acide fluorhydrique
Formule: HF
MW: 20.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 47-51%
Total S (Sulphur) 100 ppb
Ag (Silver) 10 ppt
Al (Aluminium) 20 ppt
As (Arsenic) 50 ppt
Au (Gold) 20 ppt
B (Boron) 100 ppt
Ba (Barium) 10 ppt
Be (Beryllium) 10 ppt
Bi (Bismuth) 10 ppt
Ca (Calcium) 10 ppt
Cd (Cadmium) 10 ppt
Ce (Cerium) 10 ppt
Co (Cobalt) 10 ppt
Cr (Chromium) 10 ppt
Cs (Cesium) 10 ppt
Cu (Copper) 10 ppt
Dy (Dysprosium) 1 ppt
Er (Erbium) 1 ppt
Eu (Europium) 1 ppt
Fe (Iron) 10 ppt
Ga (Gallium) 10 ppt
Gd (Gadolinium) 1 ppt
Ge (Germanium) 10 ppt
Hf (Hafnium) 10 ppt
Hg (Mercury) 50 ppt
Ho (Holmium) 1 ppt
In (Indium) 1 ppt
K (Potassium) 10 ppt
La (Lanthanum) 10 ppt
Li (Lithium) 10 ppt
Lu (Lutetium) 1 ppt
Mg (Magnesium) 10 ppt
Mn (Manganese) 10 ppt
Mo (Molybdenum) 10 ppt
Na (Sodium) 10 ppt
Nb (Niobium) 10 ppt
Nd (Neodymium) 1 ppt
Ni (Nickel) 20 ppt
Pb (Lead) 10 ppt
Pd (Palladium) 20 ppt
Pr (Praseodymium) 1 ppt
Pt (Platinum) 20 ppt
Rb (Rubidium) 20 ppt
Re (Rhenium) 10 ppt
Rh (Rhodium) 20 ppt
Ru (Ruthenium) 20 ppt
Sb (Antimony) 20 ppt
Sc (Scandium) 10 ppt
Se (Selenium) Information only
Sm (Samarium) 1 ppt
Sn (Tin) 20 ppt
Sr (Strontium) 10 ppt
Ta (Tantalum) Information only
Tb (Terbium) 1 ppt
Te (Tellurium) 1 ppt
Th (Thorium) 1 ppt
Ti (Titanium) 20 ppt
Tl (Thallium) 10 ppt
Tm (Thulium) 1 ppt
U (Uranium) 1 ppt
V (Vanadium) 10 ppt
W (Tungsten) 20 ppt
Y (Yttrium) 1 ppt
Yb (Ytterbium) 1 ppt
Zn (Zinc) 10 ppt
Zr (Zirconium) 10 ppt
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité