Occupational shoes, clogs, Chiro Clogs Classic, S975/S978
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
3.2250.0080/37 3.2250.0080/41 3.2250.0080/43
SCRR3.2250.0080/37EA 46.8 EUR InStock
SCRR3.2250.0080/37 SCRR3.2250.0080/41 SCRR3.2250.0080/43
Occupational shoes, clogs, Chiro Clogs Classic, S975/S978
Chaussures et bottes
The anti-static Chiro Clogs are made from PU.
  • Wash- and disinfectable
  • PU fleece lining
  • Excellent shock absorption in heel area
  • Ergonomic heel hight
  • Anatomically shaped integrated insole
  • Without heel strap
For use in high-sensitive areas like hospitals, hygiene areas, pharmaceutical industries and research laboratories.
Colour: White
Certifications: EN ISO 20347:2004
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité