Carbohydrate coupling resin
Fournisseur: G Bioscienes
786-808 786-807
786-808EA 377 EUR InStock
786-808 786-807
Carbohydrate coupling resin
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Carbohydrate coupling resin is designed for the covalent immobilisation of carbohydrate containing molecules, including glycoproteins, to agarose beads. It is ideal for the coupling of polyclonal antibodies as it allows for the optimal orientation of the antibodies for affinity purification.
The Carbohydrate Immobilization Kit is supplied with carbohydrate coupling resin columns for the preparation of 2 ml affinity columns, a coupling catalyst, SpinOUT™ GT-600 Desalting Columns for removing oxidising reagents, the oxidizing reagent (sodium meta-periodate) and relevant buffers.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité