L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Immobilised avidin for biotin purification
Fournisseur: G Bioscienes
786-594 786-593
786-594EA 1880 EUR InStock
786-594 786-593
Immobilised avidin for biotin purification
Protéines purification Protein Purification Resins
This avidin resin is designed for the single step small and large scale affinity purification of proteins and antibodies with a biotin tag. The resin can also be used for immunoprecipitations using biotin labelled antibodies.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité