L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Infrared thermometer, 830
Fournisseur: TESTO
0560.8316 0563.8315
TEST0560.8316EA 153 EUR InStock
TEST0560.8316 TEST0563.8315
Infrared thermometer, 830
Thermomètres Thermomètres numériques
The testo 831 is so fast that measurements on palettes or refrigerated shelves can be carried out in a few seconds. Small objects such as yoghurt pots can be measured at a distance. A two-point laser indicates the exact measurement spot.
  • Adjustable emissivity of 0,2 to 1,0
  • 30:1 optics (measurement spot Ø is 36 mm at a distance of one metre)
  • Alarm limit values can be set and are optically and audibly indicated
Certifications: HACCP conform
Information de livraison: Supplied with a belt holder, a nine-volt battery for 15 hours of use, and a factoryMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Plage de mesure Précision Résolution l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Infrared thermometer, testo 831 −30…+210 °C ±1,5 °C / ±1,5% of mV (−20…+100); ±2,0 °C / ±2,0% of mV 0,1 °C 190×75×38 mm 200 g 1 TEST0560.8316
Thermometer set, testo 831 + testo 106 testo 831: −30…+210 °C
testo 106: −50...+275 °C
testo 831: ±1,5 °C / ±1,5% of mV (−20…+100); ±2,0 °C / ±2,0% of mV
testo 106: ±1 % of mV (+100...+275 °C) / ±0.5 °C (−30...+99,9 °C) / ±1,0 °C (−50...−30,1 °C)
0,1 °C 831: 190×75×38 mm
106: 218×34×20 mm
200 g (831)
80 g (106)
1 TEST0563.8315
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité