X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: G Bioscienes
GENORC-214EA 185 EUR InStock
GENORC-214
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) ≥99% (par HPLC)
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
X-Gluc (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic acid) is a substrate for ß-glucuronidase (GUS), which is encoded by gusA, a widely used reporter gene. The glucuronidase cleaves X-Gluc to produce colourless glucuronic acid and an intense blue precipitate of chloro-bromoindigo. X-Gluc is used for the histochemical detection of GUS expression in plant cells and tissues, detection of infections caused by E.coli and detection of bacterial contamination in food and water samples.
Formule: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058543
Numéro CAS: 114162-64-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/62/24037662.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité