Avidin
Fournisseur: G Bioscienes
786-581 786-582 786-583
786-581EA 157 EUR InStock
786-581 786-582 786-583
Avidin
Protéines et Peptides
Avidin is a glycoprotein with approximately 10% of its total mass comes from carbohydrates. Avidin has a molecular weight of 67 kDa and contains four identical 128 amino acid subunits that each have a single biotin binding domain. This affinity purified avidin is ideal for estimation of biotin incorporation and other applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité