Carboxyl coupling resin
Fournisseur: G Bioscienes
786-797 786-809
786-797EA 492 EUR InStock
786-797 786-809
Carboxyl coupling resin
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Carboxyl coupling resin consists of 6% cross-linked agarose with covalently linked diaminodipropylamine (DADPA) to generate a free primary amine at the end of a long spacer arm. Molecules, including proteins, peptides and nucleic acids, are covalently coupled to the free primary amines, and the stable columns are ideal for affinity purification of antibodies and other interacting partners.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité