Biotin conjugation estimation, HOOK™ BiotinQuant
Fournisseur: G Bioscienes
BKC-01 BKC-03
BKC-01EA 468 EUR InStock
BKC-01 BKC-03
Biotin conjugation estimation, HOOK™ BiotinQuant
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
HOOK™ BiotinQuant is designed for the estimation of biotin conjugation. It measures biotin using HABA [4’-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid] dye. HABA binds with avidin at the biotin-binding site.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78001acdffa396fac1198b2c9d735a293f43eecf&vid=78001acdffa396fac1198b2c9d735a293f43eecf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité