L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
femtoCHROMO™- HRP Substrate for chromogenic detection
Fournisseur: G Bioscienes
786-384 786-385 786-386 786-387 786-388
786-384EA 430 EUR InStock
786-384 786-385 786-386 786-387 786-388
femtoCHROMO™- HRP Substrate for chromogenic detection
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
A ready to use modified TMB (3, 3’, 5, 5’-Tetramethylbenzidine) substrate is used that generates a dark blue precipitate in the presence of horseradish peroxidase.
  • Detects >20 ng
  • High signal to background ratio and reproducibility
Information de livraison: Supplied with an enhanced blocking agent, BLOT-QuickBlocker™, and a concentrated [10X] washing buffer, femtoTBST™ Buffer, to ensure low background staining. Optional HRP labelled goat α-mouse or rabbit antibodies are also supplied.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité