L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
femtoCHROMO™- AP Substrate for chromogenic detection
Fournisseur: G Bioscienes
786-379 786-380 786-381 786-382 786-383
786-379EA 399 EUR InStock
786-379 786-380 786-381 786-382 786-383
femtoCHROMO™- AP Substrate for chromogenic detection
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
A ready to use modified BCIP (5-Bromo-4-Chloro-3’-Indolyphosphate p-Toluidine salt) and NBT (Nitro-Blue Tetrazolium Chloride) substrate that generates a black-purple insoluble precipitate in the presence of alkaline phosphatase.
  • Detects >5 ng
  • Ready to use, single detection step
  • High signal to background ratio and reproducibility
Information de livraison: Supplied with an enhanced blocking agent, BLOT-QuickBlocker™, and a concentrated [10X] washing buffer, femtoTBST™ Buffer, to ensure low background staining. Optional AP labelled goat α-mouse or rabbit antibodies are also supplied.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité