VWR® VisiScope® BL224PL T1, Microscope numérique
Fournisseur: VWR
VWR® VisiScope®
630-3290EA 1660 EUR InStock
630-3290
VWR® VisiScope® BL224PL T1, Microscope numérique
Microscopes
Microscopes d’enseignement et de laboratoire avec caméra intégrée et tablette.
  • Cadre moulé sous pression pour une stabilité et une ergonomie élevées lors des observations en lumière transmise
  • Tablette sur le microscope rotative dans toutes les directions et facilement détachable
  • La grande ouverture derrière le nez rotatif peut être utilisée comme poignée
  • Objectifs du plan N
  • Éclairage blanc avec intensité lumineuse contrôlée via un bouton
  • Lampe à économie d'énergie LED efficace
Tablette multilingue avec écran tactile LCD pour connexion sans fil ou Bluetooth® et alimentée par une batterie Li-Ion à deux cellules. Veuillez consulter la documentation ci-jointe pour plus d’informations.
Multilingual tablet with touch screen LCD for wireless or Bluetooth® connection and powered by a two-cell Lithium-ion battery. Please see the attached documentation for more information.
Informations de commande: Le clavier pour tablette est vendu séparément.
Information de livraison: Livré prêt à l'emploi avec oculaires, objectifs, câble OTG (micro-B vers USB-A), câble de caméra USB (micro-B vers USB-B) et stylet tactile. Inclut le logiciel d'analyse d'image VisiCam® et la fonction d'affichage complet pour une vue plus large de la caméra en direct, ainsi qu'une batterie jusqu'à 10 heures en mode d'affichage en direct de la caméra en continu.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité