L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium chlorure 0,9% water Normal saline solution
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
786-560 786-561
786-560EA 114 EUR InStock
786-560 786-561
Sodium chlorure 0,9% water Normal saline solution
Sodium chlorure
G-Biosciences offers 0.9% NaCl in two convenient sizes to meet your particular laboratory needs. These sterile saline solutions are suitable for numerous applications.
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité