Immobilised D-galactose for lectin purification
Fournisseur: G-Biosciences
786-391EA 482 EUR InStock
786-391
Immobilised D-galactose for lectin purification
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
The resin consists of 6% beaded agarose that is covalently coupled to thio‐α‐D‐galactose and has a binding capacity of >20 mg jacalin/ml settled resin.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité