Corning® 1536-Well Microplates, Cyclic Olefin Copolymer
Fournisseur: Corning
4567 4570 4566
CORN4567EA 1671.26 EUR InStock
CORN4567 CORN4570 CORN4566
Corning® 1536-Well Microplates, Cyclic Olefin Copolymer
Microplaques Microplaques HTS
Cyclic olefin copolymer (COC). Superior flatness of the plates minimises variability within a plate and between plates. The barcoded plates come with with raised well bottoms for higher sensitivity.
  • Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
  • No logo or lettering for improved heat sealing and ease of liquid handling
  • Working volume is up to 10 µl
  • Flat bottom wells are compatible with automated dispensers
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité